Pyridino[3,2-b]pyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Pyrido[2,3-b]pyrazine
OR24673-1G
OR24673-250MG
OR24673-500MG
APOSOR24673-1GEA
117
CHF
APOSOR24673-1G
APOSOR24673-250MG
APOSOR24673-500MG
Pyridino[3,2-b]pyrazin
Pyridino[3,2-b]pyrazin
Formel:
C₇H₅N₃ MW: 131.14 g/mol Melting Pt: 142…144 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006717 CAS-Nummer: 322-46-3 |