8-Hydroxyjulolidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,2,3,5,6,7-Hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinolin-8-ol, 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizin-8-ol
OR24664-5G OR24664-1G
APOSOR24664-5GEA 254 CHF
APOSOR24664-5G APOSOR24664-1G
8-Hydroxyjulolidine 97%
8-Hydroxyjulolidine
Formel: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,26 g/mol
Melting Pt: 132…134 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006918
CAS-Nummer: 41175-50-2
EINECS: 255-247-9