Curcumin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR24598-25GEA 57.7 CHF
APOSOR24598-25G APOSOR24598 APOSOR24598-100G APOSOR24598-5G
Curcumin 97%
Curcumin
Formel: C₂₁H₂₀O₆
MW: 368,39 g/mol
Melting Pt: 170…175 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00008365
CAS-Nummer: 458-37-7
EINECS: 207-280-5