3-Coumaranon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Benzofuran-3(2H)-one
OR24591-1G OR24591-25G OR24591-5G
APOSOR24591-1GEA 26.2 CHF
APOSOR24591-1G APOSOR24591-25G APOSOR24591-5G
3-Coumaranon
3-Coumaranon
Formel: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Melting Pt: 97…103 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00051810
CAS-Nummer: 7169-34-8