N-Acetylguanidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24582-25G OR24582-5G OR24582-10G
APOSOR24582-25GEA 34.8 CHF
APOSOR24582-25G APOSOR24582-5G APOSOR24582-10G
N-Acetylguanidine
N-Acetylguanidine
Formel: C₃H₇N₃O
Melting Pt: 181…183 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075615
CAS-Nummer: 5699-40-1
EINECS: 227-180-5