Imipenem monohydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR2453-1GEA 449 CHF
APOSOR2453-1G
Imipenem monohydrate
Imipenem monohydrate
Formel: C₁₂H₁₇N₃O₄S
MW: 317,36 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09753321
CAS-Nummer: 74431-23-5