2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2452-1G OR2452-250MG
APOSOR2452-1GEA 905 CHF
APOSOR2452-1G APOSOR2452-250MG
2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797643
CAS-Nummer: 87776-76-9