Ferrocenmethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR24509-5GEA 99.4 CHF
APOSOR24509-5G
Ferrocenmethanol 97%
Ferrocenmethanol
Formel: C₁₁H₁₂FeO
MW: 216,06 g/mol
Melting Pt: 79…81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040878
CAS-Nummer: 1273-86-5