2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]hept-2-yl isothiocyanate
OR24480-1G OR24480-5G
APOSOR24480-1GEA 31.4 CHF
APOSOR24480-1G APOSOR24480-5G
2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Formel: C₈H₁₁NS
MW: 153,25 g/mol
Siedepunkt: 81…83 °C/2mmHg
Melting Pt: 27…30 °C
Flash-Pt: 107.8 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673182
CAS-Nummer: 14370-23-1
UN: 1759
ADR: 8,II