5-Amino-4-brom-1-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
OR24415-1G OR24415-5G
APOSOR24415-1GEA 52.2 CHF
APOSOR24415-1G APOSOR24415-5G
5-Amino-4-brom-1-methyl-1H-pyrazol
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆BrN₃
Melting Pt: 96…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068157
CAS-Nummer: 105675-85-2