1-(3-Chloro-5-nitro-1H-indazol-1-yl)-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24363-1G OR24363-500MG OR24363-5G
APOSOR24363-1GEA 390 CHF
APOSOR24363-1G APOSOR24363-500MG APOSOR24363-5G
1-(3-Chloro-5-nitro-1H-indazol-1-yl)-1-ethanone
1-(3-Chloro-5-nitro-1H-indazol-1-yl)-1-ethanone
Formel: C₉H₆ClN₃O₃
MW: 239,62 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00099555
CAS-Nummer: 68159-07-9