4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24334-1G OR24334-5G
APOSOR24334-1GEA 61 CHF
APOSOR24334-1G APOSOR24334-5G
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₇H₅ClN₂S
Melting Pt: 138…140 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00205201
CAS-Nummer: 43088-67-1