1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR24329-10G
OR24329-1G
APOSOR24329-10GEA
453
CHF
APOSOR24329-10G
APOSOR24329-1G
1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₃ClN₂O₂ MW: 264.71 g/mol Melting Pt: 116…121 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00068141 CAS-Nummer: 175137-17-4 |