6-Brom-1,4-benzodioxan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
OR2430-100G OR2430-25G OR2430-5G
APOSOR2430-100GEA 283 CHF
APOSOR2430-100G APOSOR2430-25G APOSOR2430-5G
6-Brom-1,4-benzodioxan 98%
6-Brom-1,4-benzodioxan
Formel: C₈H₇BrO₂
Siedepunkt: 259…260 °C
Dichte: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040750
CAS-Nummer: 52287-51-1
EINECS: 257-817-2