Methyl-3-amino-5-phenyl-2-thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
OR24261-25G
APOSOR24261-25GEA
174
CHF
APOSOR24261-25G
Methyl-3-amino-5-phenyl-2-thiophencarboxylat
Methyl-3-amino-5-phenyl-2-thiophencarboxylat
Formel:
C₁₂H₁₁NO₂S MW: 233,2862 g/mol Melting Pt: 145…149 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00068161 CAS-Nummer: 100063-22-7 |