2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Benzo[d]thiazol-2-yl)acetonitrile
OR24243-1G OR24243-5G OR24243-25G
APOSOR24243-1GEA 26.2 CHF
APOSOR24243-1G APOSOR24243-5G APOSOR24243-25G
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile
Formel: C₉H₆N₂S
MW: 174,23 g/mol
Melting Pt: 98…103 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00051633
CAS-Nummer: 56278-50-3