3-Amino-4-brom-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromo-1H-pyrazol-5-amine, 4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-4-bromopyrazole
OR24239-1G
OR24239-5G
OR24239-10G
APOSOR24239-1GEA
26.2
CHF
APOSOR24239-1G
APOSOR24239-5G
APOSOR24239-10G
3-Amino-4-brom-1H-pyrazol
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₄BrN₃ MW: 161,99 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082728 CAS-Nummer: 16461-94-2 |