5-Chlor-2-hydroxybenzonitril 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24196-1G OR24196-5G
APOSOR24196-1GEA 33.2 CHF
APOSOR24196-1G APOSOR24196-5G
5-Chlor-2-hydroxybenzonitril 95+%
5-Chlor-2-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄ClNO
MW: 153.5700 g/mol
Melting Pt: 152…168 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00219003
CAS-Nummer: 13589-72-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III