5-Hydrazino-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR24189-1G
APOSOR24189-1GEA 220 CHF
APOSOR24189-1G
5-Hydrazino-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
5-Hydrazino-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₅H₉N₅O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052535
CAS-Nummer: 66971-55-9