6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-(Piperazin-1-yl)nicotinonitrile
OR2418-1G OR2418-5G
APOSOR2418-1GEA 119 CHF
APOSOR2418-1G APOSOR2418-5G
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile
Formel: C₁₀H₁₂N₄
MW: 188,23 g/mol
Melting Pt: 75…78 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00833024
CAS-Nummer: 149554-29-0