3,4-Dimethylbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24119-100G OR24119-500G
APOSOR24119-100GEA 128 CHF
APOSOR24119-100G APOSOR24119-500G
3,4-Dimethylbenzoesäure 98%
3,4-Dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Melting Pt: 163…165 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002524
CAS-Nummer: 619-04-5
EINECS: 210-576-7