2-Hydrazino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR24100-1G
OR24100-250MG
OR24100-500MG
OR24100-2.5G
APOSOR24100-1GEA
424
CHF
APOSOR24100-1G
APOSOR24100-250MG
APOSOR24100-500MG
APOSOR24100-2.5G
2-Hydrazino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydrobromide
2-Hydrazino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydrobromide
Formel:
C₄H₁₁BrN₄ MW: 195,07 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053056 CAS-Nummer: 197234-18-7 |