3,5-Dioxocyclohexancarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2410-1G OR2410-25G OR2410-5G
APOSOR2410-1GEA 55.7 CHF
APOSOR2410-1G APOSOR2410-25G APOSOR2410-5G
3,5-Dioxocyclohexancarbonsäure 97%
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₇H₈O₄
Melting Pt: 180…184 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09836162
CAS-Nummer: 42858-60-6