4-Methylimidazolidine-2-thione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24086-1G OR24086-100MG OR24086-250MG OR24086-500MG OR24086-2.5G OR24086-5G
APOSOR24086-1GEA 706 CHF
APOSOR24086-1G APOSOR24086-100MG APOSOR24086-250MG APOSOR24086-500MG APOSOR24086-2.5G APOSOR24086-5G
4-Methylimidazolidine-2-thione
4-Methylimidazolidine-2-thione
Formel: C₄H₈N₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00121569
CAS-Nummer: 2122-19-2