5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24041-1G
APOSOR24041-1GEA 115 CHF
APOSOR24041-1G
5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde 97%
5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde
Formel: C₅H₃NO₃S
MW: 157,15 g/mol
Melting Pt: 79…81 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052581
CAS-Nummer: 75428-45-4