2,2'-Dipyridyldisulfid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
OR24005-100G
OR24005-25G
OR24005-5G
APOSOR24005-100GEA
129
CHF
APOSOR24005-100G
APOSOR24005-25G
APOSOR24005-5G
2,2'-Dipyridyldisulfid
2,2'-Dipyridyldisulfid
Formel:
C₁₀H₈N₂S₂ MW: 220.32 g/mol Siedepunkt: 348 Melting Pt: 56…58 °C Flash-Pt: 210 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00006287 CAS-Nummer: 2127-03-9 EINECS: 218-343-1 |