5-(4-Methylphenyl)cyclohexane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(p-Tolyl)cyclohexane-1,3-dione
OR23987-1G OR23987-250MG OR23987-2.5G OR23987-5G
APOSOR23987-1GEA 439 CHF
APOSOR23987-1G APOSOR23987-250MG APOSOR23987-2.5G APOSOR23987-5G
5-(4-Methylphenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(4-Methylphenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₃H₁₄O₂
MW: 202.26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00111717
CAS-Nummer: 61888-37-7