5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23983-1G
OR23983-250MG
OR23983-500MG
OR23983-2.5G
APOSOR23983-1GEA
376
CHF
APOSOR23983-1G
APOSOR23983-250MG
APOSOR23983-500MG
APOSOR23983-2.5G
5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formel:
C₁₂H₁₀Cl₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00104795 CAS-Nummer: 55579-70-9 |