3-Pyrrolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2,5-Dihydro-1H-pyrrole
OR2396-1G
APOSOR2396-1GEA
216
CHF
APOSOR2396-1G
3-Pyrrolin 97%
3-Pyrrolin
Formel:
C₄H₇N MW: 69,11 g/mol Siedepunkt: 90…91 °C Dichte: 0.91 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: –18 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005213 CAS-Nummer: 109-96-6 EINECS: 203-723-1 UN: 2733 ADR: 3+8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...