(2-Methyl-3-furyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)-2-methylfuran
OR23944-1G OR23944-500MG
APOSOR23944-1GEA 128 CHF
APOSOR23944-1G APOSOR23944-500MG
(2-Methyl-3-furyl)methanol
(2-Methyl-3-furyl)methanol
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Siedepunkt: 76…78 °C/11mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052572
CAS-Nummer: 5554-99-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III