4,4'-Dichlorbenzhydrol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2394-100G OR2394-25G
APOSOR2394-100GEA 250 CHF
APOSOR2394-100G APOSOR2394-25G
4,4'-Dichlorbenzhydrol
4,4'-Dichlorbenzhydrol
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂O
Melting Pt: 91…93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000629
CAS-Nummer: 90-97-1