Furan-2-carbothioamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23914-1G
OR23914-250MG
OR23914-500MG
OR23914-2.5G
OR23914-5G
APOSOR23914-1GEA
142
CHF
APOSOR23914-1G
APOSOR23914-250MG
APOSOR23914-500MG
APOSOR23914-2.5G
APOSOR23914-5G
Furan-2-carbothioamide
Furan-2-carbothioamide
Formel:
C₅H₅NOS MW: 127,17 g/mol Melting Pt: 130…132 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01935200 CAS-Nummer: 17572-09-7 |