4-Imidazol-1-yl-phenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
OR2388-25G
APOSOR2388-25GEA 200 CHF
APOSOR2388-25G
4-Imidazol-1-yl-phenylamine
4-Imidazol-1-yl-phenylamine
Formel: C₉H₉N₃
MW: 159,1900 g/mol
Melting Pt: 143…147 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01074865
CAS-Nummer: 2221-00-3