3,3,5-Trimethylheptan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2380-1ML OR2380-5ML
APOSOR2380-1MLEA 514 CHF
APOSOR2380-1ML APOSOR2380-5ML
3,3,5-Trimethylheptan
3,3,5-Trimethylheptane
Formel: C₁₀H₂₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 7154-80-5
UN: 1993
ADR: 3,III