4,5-Dibrom-2-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4,5-Dibromothiophene-2-sulphonyl chloride
OR23790-1G OR23790-5G
APOSOR23790-1GEA 69.6 CHF
APOSOR23790-1G APOSOR23790-5G
4,5-Dibrom-2-thiophensulfonylchlorid
4,5-Dibrom-2-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄HBr₂ClO₂S₂
MW: 340.44 g/mol
Melting Pt: 75…79 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041439
CAS-Nummer: 81606-31-7
UN: 3261
ADR: 8 II