2,4,6-Trimethylheptan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2379-1G OR2379-250MG
APOSOR2379-1GEA 575 CHF
APOSOR2379-1G APOSOR2379-250MG
2,4,6-Trimethylheptan
2,4,6-Trimethylheptane
Formel: C₁₀H₂₂
Siedepunkt: 144…147 °C
Dichte: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2613-61-8
UN: 3295
ADR: 3,III