4-Chlor-3-nitrobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR23758-100G
OR23758-25G
OR23758-5G
APOSOR23758-100GEA
81.9
CHF
APOSOR23758-100G
APOSOR23758-25G
APOSOR23758-5G
4-Chlor-3-nitrobenzonitril
4-Chlor-3-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₃ClN₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016987 CAS-Nummer: 939-80-0 |