4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23650-1G
OR23650-5G
APOSOR23650-1GEA
133
CHF
APOSOR23650-1G
APOSOR23650-5G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
Formel:
C₄H₆N₄OS MW: 158.18 g/mol Melting Pt: 143…145 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052212 CAS-Nummer: 75423-15-3 |