4-(Chlormethyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR2365-25G
OR2365-5G
APOSOR2365-25GEA
29.7
CHF
APOSOR2365-25G
APOSOR2365-5G
4-(Chlormethyl)benzoesäure
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₇ClO₂ Melting Pt: 201…202 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002568 CAS-Nummer: 1642-81-5 EINECS: 216-697-1 UN: 3261 ADR: 8,II |