3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23646-10G OR23646-1G OR23646-5G
APOSOR23646-10GEA 126 CHF
APOSOR23646-10G APOSOR23646-1G APOSOR23646-5G
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Formel: C₇H₅NOS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052586
CAS-Nummer: 33898-90-7