4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloro-2-nitrothioanisole
OR23642-1G OR23642-250MG
APOSOR23642-1GEA 592 CHF
APOSOR23642-1G APOSOR23642-250MG
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene 95%
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene
Formel: C₇H₆ClNO₂S
MW: 203,65 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052209
CAS-Nummer: 70019-41-9