Methyl-2-iodbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
OR23611-500G
APOSOR23611-500GEA 108 CHF
APOSOR23611-500G
Methyl-2-iodbenzoat 98%
Methyl-2-iodbenzoat
Formel: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Siedepunkt: 148…150 °C/10mmHg
Dichte: 1.784 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00016351
CAS-Nummer: 610-97-9
EINECS: 210-243-6