(Methyl)triphenylphosphoniumiodid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Methyltriphenylphosphonium iodide
OR23590-500G
APOSOR23590-500GEA 144 CHF
APOSOR23590-500G
(Methyl)triphenylphosphoniumiodid 97%
(Methyl)triphenylphosphoniumiodid
Formel: C₁₉H₁₈IP
MW: 404,23 g/mol
Melting Pt: 185…188 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066175
CAS-Nummer: 2065-66-9
UN: 3464
ADR: 6.1,III