4-Chlorsalicylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Chloro-2-hydroxybenzoic acid
OR2357-25G
OR2357-100G
APOSOR2357-25GEA
26.2
CHF
APOSOR2357-25G
APOSOR2357-100G
4-Chlorsalicylsäure 98%
4-Chlorsalicylsäure
Formel:
C₇H₅ClO₃ MW: 172,57 g/mol Melting Pt: 209…213 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002449 CAS-Nummer: 5106-98-9 EINECS: 225-829-7 |