1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl)ethanone, 3'-(Chloromethyl)-4'-methoxyacetophenone
OR23533-1G OR23533-25G OR23533-5G
APOSOR23533-1GEA 26.2 CHF
APOSOR23533-1G APOSOR23533-25G APOSOR23533-5G
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,65 g/mol
Melting Pt: 116…118 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045267
CAS-Nummer: 62581-82-2
UN: 3261
ADR: 8,III