2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(Methylthio)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine hydroiodide
OR23426-1G
OR23426-5G
APOSOR23426-1GEA
43.6
CHF
APOSOR23426-1G
APOSOR23426-5G
2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
Formel:
C₅H₁₁IN₂S MW: 258,13 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00829842 CAS-Nummer: 5445-73-8 |