1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidinemethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Benzyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-CBZ protected
OR23396-1G OR23396-250MG OR23396-5G
APOSOR23396-1GEA 43.6 CHF
APOSOR23396-1G APOSOR23396-250MG APOSOR23396-5G
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidinemethanol
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidinemethanol
Formel: C₁₄H₁₉NO₃
MW: 249,31 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407298
CAS-Nummer: 39945-51-2