1-Phenyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23386-1G OR23386-250MG
APOSOR23386-1GEA 131 CHF
APOSOR23386-1G APOSOR23386-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure 97%
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,180 g/mol
Melting Pt: 182…186 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00463580
CAS-Nummer: 1133-77-3