[2-(4-Morpholinyl)phenyl]methanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-(Morpholin-4-yl)benzylamine
OR23385-1G
OR23385-5G
APOSOR23385-1GEA
165
CHF
APOSOR23385-1G
APOSOR23385-5G
[2-(4-Morpholinyl)phenyl]methanamine 97%
[2-(4-Morpholinyl)phenyl]methanamine
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O MW: 192.26 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03086183 CAS-Nummer: 204078-48-8 UN: 2735 ADR: 8 III |