5-Phenylnicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23382-1G
OR23382-250MG
APOSOR23382-1GEA
0
CHF
APOSOR23382-1G
APOSOR23382-250MG
5-Phenylnicotinic acid
5-Phenylnicotinic acid
Formel:
C₁₂H₉NO₂ Melting Pt: 260 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03086176 CAS-Nummer: 10177-12-5 |